Learn More
Brady™ Étiquette de date d’inspection M610 - 25 mm
Code produit 31741191 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Marron
Ocre
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
250 rouleaux
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31741191 Marron 250 rouleaux
31741215 Bleu 250 rouleaux
31741193 Vert 250 rouleaux
31741203 Gris 250 rouleaux
31741181 Ocre 250 rouleaux
31741212 Orange 250 rouleaux
31741192 Violet 250 rouleaux
31741207 Blanc 250 rouleaux
31741194 Rouge 250 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31741191 Supplier Brady™ Supplier No. 323196
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Imprimez des étiquettes de date d’inspection pour indiquer les dates d’inspection sur les machines et équipements lors des inspections régulières, comme les extincteurs.
  • Imprimez l’inspection et les dates d’étiquette selon les besoins
  • Conception à décollement pour une application plus rapide
  • Utilisez les modèles d’étiquettes d’inspection dans Brady Workstation
  • Disponible en plusieurs couleurs et tailles
  • Prenez en place des emplacements d’impression flexibles avec une Brady imprimante d’étiquettes portable
Specifications
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Marron
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, inventaire et inspection Étiquetage, identification de sécurité
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle M6-225-595-BR
Nb par paquet 250 étiquettes/rouleau
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 25 x 25 mm
Largeur (impériale) 0,98 in
Largeur (métrique) 25 mm
Diamètre (impériale) 0,98 in
Diamètre (métrique) 25 mm
Alternate Part Number M6-225-595-BR