Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M610
Code produit 17855225
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY (UE)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Keyboard Type unitSize
17855225 AZERTY 1 pièce
17885225 QWERTY (UE) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17855225 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 317792
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez de la durabilité requise par votre travail avec l'imprimante d'étiquettes M610 dotée de fonctionnalités améliorées telles qu'une résistance aux chocs de qualité militaire, des températures de fonctionnement inférieures à zéro et la plus large gamme d'options de saisie de données. Le kit comprend une mallette rigide.
  • Concevez et imprimez des étiquettes à l'aide d'un clavier ou d'un logiciel de bureau.
  • Travaillez plus longtemps grâce à une batterie Li-ION Gen3 améliorée
  • Imprimez 4 500 étiquettes avec une charge complète
  • Importez et exportez facilement des fichiers d'étiquettes, des listes et des graphiques vers l'imprimante via USB Port 2.0 (type A et B) ou USB clé USB
  • Impression d'étiquettes à une vitesse de 50,8 mm/s.
  • Bénéficiez d'une durabilité accrue grâce à une imprimante résistante aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G) et aux chutes de 1,8 m.
  • Utilisez votre imprimante à des températures °comprises entre -18 °C et +46 °C.
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Jaune, gris
Type d’affichage Pantalla LCD gráfica a color retroiluminada
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 4,19 in
Largeur (impériale) 4,22 in
Longueur (métrique) 106.42 mm
Largeur (métrique) 107.19 mm
Hauteur (impériale) 12,93 in
Hauteur (métrique) 328.42 mm
Capacité de couleur Unicolore
Taille d’affichage 71.12 mm
Comprend Impresora, Estuche rígido, USB Cable, Guía de inicio rápido, Batería recargable de iones de litio, AC Adaptador, Producto USB , Brady Software de diseño básico para estaciones de trabajo, rollo de cinta M6-11-427 y M61-R4310
Langues Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Inglés (EE. UU.), Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
Modèle M610
Vitesse d’impression 50,8 mm/seg.
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs USB 2.0
Poids (impériale) 3.1 lb.
Poids (métrique) 1.41 kg
Certifications/Conformité FCC Parte 15 Clase A
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de circuitos impresos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general, identificación de seguridad
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Keyboard Type AZERTY
Alternate Part Number M610-AZERTY