Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M610 avec suite BWS
Code produit p-200000137 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY
Alternate Part Number:
M610-AZ-BWS
M610-QY-EU-BWS
M610-QY-UK-BWS
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Keyboard Type Alternate Part Number Conditionnement
17842105 QWERTY M610-QY-UK-BWS 1 pièce
17823985 QWERTY M610-QY-EU-BWS 1 pièce
17805235 AZERTY M610-AZ-BWS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17842105 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 317806
Bénéficiez de la durabilité requise par votre travail avec l'imprimante d'étiquettes M610 dotée de fonctionnalités améliorées telles qu'une résistance aux chocs de qualité militaire, des températures de fonctionnement inférieures à zéro et la plus large gamme d'options de saisie de données.
  • Concevez et imprimez des étiquettes à l'aide d'un clavier ou d'un logiciel de bureau.
  • Travaillez plus longtemps grâce à une batterie Li-ION Gen3 améliorée
  • Imprimez 4 500 étiquettes avec une charge complète
  • Importez et exportez facilement des fichiers d'étiquettes, des listes et des graphiques vers l'imprimante via USB Port 2.0 (type A et B) ou USB clé USB
  • Impression d'étiquettes à une vitesse de 50,8 mm/s.
  • Bénéficiez d'une durabilité accrue grâce à une imprimante résistante aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G) et aux chutes de 1,8 m.
  • Utilisez votre imprimante à des températures °comprises entre -18 °C et +46 °C.
  • L'imprimante est livrée avec un Brady™ Suite logicielle WorkStation pour l'identification des produits et des câbles, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur jaune, gris
Type d’affichage Pantalla táctil LCD a color retroiluminada
À utiliser avec (équipement) M6 Impresoras de serie, Imprimantes de la série BM
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 4,19 in
Largeur (impériale) 4,22 in
Longueur (métrique) 106.42 mm
Largeur (métrique) 107.19 mm
Hauteur (impériale) 12,93 in
Hauteur (métrique) 328.42 mm
Profondeur (impériale) 4,19 in
Profondeur (métrique) 106.42 mm
Capacité de couleur Monocouleur
Taille d’affichage 71.12 mm
Comprend Estuche rígido, USB cable, guía de inicio rápido, batería recargable de iones de litio, AC Adaptador, paquetes de software Brady Workstation, 1 rollo de cinta M6-11-427 y 1 M61-R4310
Langues Arabe, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Inglés (EE. UU.), Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc, Bulgare, Grec, Hébreu, Hindi
Mémoire 512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
Modèle M610
Vitesse d’impression 50,80 mm/seg.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, pilote basé sur Windows pour l’utilisation de logiciels tiers
Types de connecteurs USB 2.0 ;Utilisation autonome
Poids (impériale) 3.10 lb.
Poids (métrique) 1.41 kg
Certifications/Conformité UL ; FCC ; cUL ; CI/ISED ; UL MEX ; CofC ; RCM
À utiliser avec (application) Etiquetado
Quantité 1 de chaque
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 100/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M610-QY-UK-BWS