Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M611
Code produit 17865235 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d’étiquettes UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17865235 Imprimante d’étiquettes UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17865235 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 317844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    595.00€ / 1 pièces
    Économisez 225.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Concevez, prévisualisez et imprimez comme vous le souhaitez. L'imprimante d'étiquettes M611 vous permet de stocker plus de 1 000 étiquettes, d'accéder plus facilement aux fichiers et d'imprimer de multiples façons, à la demande.
  • Impression d'étiquettes à une vitesse de 50,8 mm/s.
  • Concevez, prévisualisez et imprimez comme vous le souhaitez : depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.
  • Stockez plus de 1 000 étiquettes sur l'imprimante, puis imprimez-les sur le chantier.
  • Créez et partagez des fichiers d'étiquettes à imprimer depuis n'importe où via Bluetooth ou Wi-Fi
  • Il présente un design compact et léger.
  • Permet la connexion de jusqu'à 5 utilisateurs via Bluetooth
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes UE
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Pantalla táctil LCD a color gráfica retroiluminada
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 10,97 in
Largeur (impériale) 4,46 in
Longueur (métrique) 278.75 mm
Largeur (métrique) 113.28 mm
Hauteur (impériale) 4,55 in
Hauteur (métrique) 115.66 mm
Capacité de couleur Unicolore
Taille d’affichage 88.9 mm
Comprend Impresora, USB Cable, Guía de inicio rápido, AC Cable de alimentación (UE), USB con información del producto y controlador de Windows, Brady Suite de diseño básico para estaciones de trabajo, rollo de cinta M6-11-427 y M61-R4310
Langues Bulgare, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Inglés (EE. UU.), Estonien, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 256 Mo de document, 512 Mo de mémoire vive
Modèle M611
Vitesse d’impression 50,8 mm/seg.
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth™ 5 Bajo Consumo de Energía (Clase II), USB 2.0, Wi-Fi
Poids (impériale) 3.52 lb.
Poids (métrique) 1.6 kg
Certifications/Conformité FCC Parte 15 Clase A
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage des composants et de l’équipement, étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage électrique, identification générale, étiquetage du laboratoire, identification de la sécurité
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Alternate Part Number M611-EU-BT-W