Learn More
Brady™ Étiqueteuse M611 avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
Code produit 17875235
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d’étiquettes UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
17875235 Imprimante d’étiquettes UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17875235 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 317840
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes comme vous le souhaitez. Stockez plus de 1 000 étiquettes sur l’étiqueteuse, accédez plus facilement aux fichiers et imprimez-les de différentes façons, à la demande.
  • Créez et imprimez des étiquettes jusqu’à 50,80 mm de large
  • Imprimez des étiquettes à une vitesse de 50,80 mm/s
  • Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes comme vous le souhaitez : depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur
  • Stockez plus de 1 000 étiquettes sur l’étiqueteuse, puis imprimez-les sur le terrain
  • Créez et partagez des fichiers d’étiquettes pour les imprimer partout via Bluetooth ou Wi-Fi
  • Conception légère et compacte
  • Connexion jusqu’à 5 utilisateurs via Bluetooth
  • Cette étiqueteuse est fournie avec la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes UE
Couleur Blue, Gray
Type d’affichage Backlit Graphic Color LCD Touchscreen
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 10.97 in.
Largeur (impériale) 4.46 in.
Longueur (métrique) 278.75 mm
Largeur (métrique) 113.28 mm
Hauteur (impériale) 4.55 in.
Hauteur (métrique) 115.66 mm
Capacité de couleur Monocolor
Taille d’affichage 88.9 mm
Comprend Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Laboratory Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Langues Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 256 MB Flash, 512 MB RAM
Modèle M611
Vitesse d’impression 50.8 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi
Poids (impériale) 3.52 lb.
Poids (métrique) 1.6 kg
Certifications/Conformité FCC Part 15 Class A
À utiliser avec (application) General Identification, Laboratory Labeling
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Alternate Part Number M611-EU-LABS