Learn More
Beschreibung
- Imprime à 76,2 mm par seconde et découpe les étiquettes automatiquement
- Imprimez 4 500 étiquettes avec une batterie pleine.
- Profitez d'une durabilité accrue grâce à une imprimante qui résiste aux chutes de 1,20 m, au sable et à la poussière.
- Imprimez ce dont vous avez besoin, comme vous le souhaitez, y compris du texte, des codes-barres, des formes et des images, à l'aide d'un clavier ou d'un logiciel.
- Bénéficiez d'une flexibilité optimale du magasin au terrain grâce à la sauvegarde, au partage et à l'importation de données d'étiquettes.
- Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite bureautique de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Imprimante d’étiquettes portable |
| Couleur | Bleu |
| Type d’affichage | Écran tactile LCD couleur |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 4,6 in |
| Largeur (impériale) | 9,45 in |
| Longueur (métrique) | 116.75 mm |
| Largeur (métrique) | 240.03 mm |
| Hauteur (impériale) | 13,59 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?