Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M710
Code produit p-200102306 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIQUE
QWERTY
QWERTZ
Types de connecteurs:
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, utilisation autonome
Utilisation autonome, USB 2.0, USB-C
Alternate Part Number:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Conditionnement:
1 kit
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Keyboard Type Types de connecteurs Alternate Part Number Conditionnement
30242841 QWERTY Utilisation autonome, USB 2.0, USB-C M710-QY-EU-BWS 1 kit
30242815 AZERTY Utilisation autonome, USB 2.0, USB-C M710-AZ-BWS 1 kit
30242827 QWERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, utilisation autonome M710-WB-QY-EU-BWS 1 kit
30242829 AZERTY Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, utilisation autonome M710-WB-AZ-BWS 1 kit
30242837 QWERTZ Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, utilisation autonome M710-WB-QZ-BWS 1 kit
30242825 CYRILLIQUE Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, utilisation autonome M710-WB-CYR-BWS 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242841 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322911
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rapide et portable, elle imprime 76,2 mm par seconde et découpe automatiquement les étiquettes.
  • Imprime à 76,2 mm par seconde et découpe les étiquettes automatiquement
  • Imprimez 4 500 étiquettes avec une batterie pleine.
  • Profitez d'une durabilité accrue grâce à une imprimante qui résiste aux chutes de 1,20 m, au sable et à la poussière.
  • Imprimez ce dont vous avez besoin, comme vous le souhaitez, y compris du texte, des codes-barres, des formes et des images, à l'aide d'un clavier ou d'un logiciel.
  • Bénéficiez d'une flexibilité optimale du magasin au terrain grâce à la sauvegarde, au partage et à l'importation de données d'étiquettes.
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite bureautique de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
Specifications
Type de produit Imprimante d’étiquettes portable
Couleur Bleu
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 4,6 in
Largeur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 116.75 mm
Largeur (métrique) 240.03 mm
Hauteur (impériale) 13,59 in
Hauteur (métrique) 345.20 mm
Dimensions (L x l) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Capacité de couleur Monocouleur
Taille d’affichage 53.77 x 71.28 mm
Comprend Brady Suite de estaciones de trabajo
Langues Français, Espagnol, Allemand, Français, Néerlandais
Mémoire 200 MB
Modèle M710-QY-EU-BWS
Vitesse d’impression 76,20 mm/sec
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, fenêtre
Types de connecteurs Utilisation autonome, USB 2.0, USB-C
Poids (impériale) 5.40 lb.
Poids (métrique) 2.45 kg
Certifications/Conformité CE, FCC classe A
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M710-QY-EU-BWS
Type de prise UE