Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M710 avec Wi-Fi et Bluetooth
Code produit 17835245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIQUE
QWERTY (UE)
QWERTZ
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Keyboard Type unitSize
17835245 AZERTY 1 pièce
17815245 QWERTY (UE) 1 pièce
17895235 QWERTZ 1 pièce
17875245 CYRILLIQUE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17835245 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 317815
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plus de vitesse, moins de dégâts. Il s'agit de™ l'imprimante portable la plus rapide et la plus avancée de Brady à ce jour, avec une vitesse d'impression de 76,2 mm/s. Wi-Fi et Bluetooth.
  • Étiquettes prédécoupées et une autonomie d'une journée entière avec une seule charge
  • Utilisez un seul appareil pour des centaines d'applications, en imprimant sur les matériaux les plus résistants.
  • Restez connecté où que vous soyez au travail grâce à la connectivité Bluetooth améliorée et Wi-Fi
  • Bénéficiez d'une vitesse d'impression ultra-rapide et d'une découpe automatique des étiquettes
  • Imprime 4 500 étiquettes avec une batterie pleine.
  • Profitez d'une durabilité accrue grâce à une imprimante qui résiste aux chutes de 1,2 m, au sable et à la poussière.
  • Gagnez en productivité en utilisant un clavier ou un logiciel pour imprimer les étiquettes.
  • Imprimez ce dont vous avez besoin, comme vous le souhaitez – texte, codes-barres, formes et images à l'aide d'un clavier ou d'un logiciel
  • Bénéficiez d'une flexibilité optimale du magasin au terrain grâce à la sauvegarde, au partage et à l'importation de données d'étiquettes.
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Bleu
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 4,6 in
Largeur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 116.75 mm
Largeur (métrique) 240.03 mm
Hauteur (impériale) 13,59 in
Hauteur (métrique) 345.2 mm
Capacité de couleur Unicolore
Taille d’affichage 53.77 x 71.28 mm
Comprend Impresora, Estuche rígido, USB Cable, Guía de inicio rápido, Controladores, Batería recargable de iones de litio, AC Adaptador, Guía del usuario, Brady Software de diseño básico para estaciones de trabajo, adaptador de medios, rollo de cinta M7C-1000-595-WT y M7-R6000
Langues Inglés (EE. UU.), Français, Espagnol, Portugais, Allemand, Néerlandais, Norvégien, Finnois, Suédois, Italien, Danois, Bulgare, Russe, Croate, Hongrois, Japonais, Coréen, Polonais, Roumain, Slovaque, Turc, Estonien, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié)
Mémoire 200 MB (Almacena hasta 100.000 etiquetas)
Modèle M710
Vitesse d’impression 76,2 mm/seg.
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Blueprint, Wi-Fi   USB 2.0, USB-C
Poids (impériale) 5.4 lb.
Poids (métrique) 2.45 kg
Certifications/Conformité FCC Parte 15 Clase A
À utiliser avec (application) Etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado sanitario y hospitalario, etiquetado de laboratorio
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Keyboard Type AZERTY
Alternate Part Number M710-WB-AZERTY-EU