Learn More
Gibco™ Sels minimaux M9 (2X)
Code produit 11642139 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11642139 1 l 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11642139 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1374401
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sels minimaux M9 (2X)
Les sels minimaux M9 Gibco™ (2X) sont un milieu de croissance liquide prêt à l’emploi utilisé pour la culture bactérienne. Les sels minimaux M9 Gibco™ stérilisés par filtration (2X) peuvent être utilisés pour presque toutes les applications de recherche qui nécessitent une étape de mise en culture bactérienne liquide, comme l’expression, le clonage et l’expansion de protéines.
  • Milieux microbiologiques Gibco™
  • Format pratique liquide, prêt à l’emploi
  • Disponible en taille de 1 L
    Recette des sels minimaux M9 (2X)
    Le milieu de culture M9 est un milieu bactérien couramment utilisé pour la culture et l’entretien des souches d’Escherichia coli (E. coli). Nos sels minimaux M9 Gibco™ (X2) sont une formulation de base concentrée qui peut être supplémentée par diverses sources de carbone et acides aminés pour créer un milieu M9 complet.
    Formule pour 1 litre :
    25,6 g   de phosphate de sodium dibasique heptahydraté
    6 g   de phosphate monopotassique
    1 g   de chlorure de sodium
    2 g   de chlorure d’ammonium
    Prêt à l’emploi dans les flacons de milieux Gibco™ optimisés
    Chaque flacon de sels minimaux M9 Gibco™ (2X) est stérilisé par filtration et prêt à l’emploi dans des flacons de milieux Gibco™ ergonomiques avec ouvertures inclinées pour simplifier le pipetage.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 1 litre de sels minimaux M9 (2X), liquide ; conserver à température ambiante
    Type de milieu Milieux de culture minimal
    Méthode de préparation Prêt à l’emploi
    Type de produit Sels minimaux M9
    Stérilité Stérile
    Classe d’organisme cible E. coli
    Quantité 1 l
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Espèces Escherichia coli