Learn More
Sartorius™ Analyseur d’humidité IR MA35
Codice prodotto. 15771396 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Entrées:
Interface de données RS232C
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Entrées Dimensione della confezione
15771396 Interface de données RS232C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15771396 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore MA35M230N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00€
    3000.00€ / 1 pièces
    Économisez 1320.00€
    30% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
Expédition estimée: 08-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Modèle de base pour une détermination rapide et fiable de la teneur en humidité des substances liquides, pâteuses et solides à l’aide de la méthode d’analyse thermogravimétrique. La conception compacte et robuste, associée à une grande précision et une grande exactitude de mesure, fait de l’appareil MA35 l’instrument idéal pour des tâches de mesure uniforme.
  • Imperméable aux vibrations et aux impuretés grâce à une conception robuste, garantissant des résultats fiables, même dans des environnements hostiles
  • Une alternative à gain de temps à une étuve de séchage : les mesures sont fournies en seulement 10 à 20 minutes
  • Fonctionnement simple, idéal pour les contrôles de routine
  • Choix entre deux modes de détermination du point final d’une mesure : modes entièrement automatique et minuterie
  • Capacité de pesée de 35 g
  • Plage d’humidité recommandée de 3 à 99 %
  • Plage de températures de 40°C à 160°C, réglable par incréments de 1°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Entrées Interface de données RS232C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.