Learn More
Thermo Scientific™ Résine de protéine A MabCaptureC™ à haute capacité
Description
GoPure MabCaptureC Screening Plates, 96-well, 50 μL, contain MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, a high-performance chromatography resin for capturing monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant Fc-tagged fusion proteins. It provides high specific-binding capacity and enhanced alkaline-stability characteristics under clean-in-place conditions (CIP), for more robust purification and resin regeneration. These ready-to-use, 96-well spin plates offer a high-throughput format for rapid antibody purification, screening, and evaluating multiple conditions in a single plate experiment.
Les caractéristiques de la résine de protéine A MabCaptureC à haute capacité sont les suivantes :
• Haute capacité de liaison— 60 mg d’hIgG/ml à un temps de séjour de 5 minutes (80 mg/ml à un temps de séjour de 10 minutes)
• Stabilité alcaline— pensée pour résister aux procédures NEP courantes avec du NaOH 0,2 M, permettant un nettoyage efficace de la résine de chromatographie et l’amélioration de la qualité des produits
• Matériaux bruts exempts de composants d’origine animale
• Polyvalence— des préparations d’anticorps propres ou de protéines de fusion Fc à partir du surnageant de culture cellulaire, du sérum ou des ascites
• Stabilité— la protéine A à haute affinité est solidement immobilisée sur l’agarose de haute pureté afin d’empêcher la livixation du ligand, de l’anticorps ciblé, ou du support de base
Le ligand de la protéine A, produit dans la levure, est immobilisé sur une bille d’agarose rigide et de taille uniforme avec une granulométrie moyenne de 75 μm. L’uniformité de la taille des particules, à son tour, offre des caractéristiques de performance supérieures par rapport aux résines traditionnelles.
La résine de protéine A MabCaptureC à haute capacité, stable en alcalis, convient à la purification des mAb ainsi qu’à une sous-population de fragments scFv’s et de fragments Fab contenant un domaine VH3.
Spécification
Spécification
| Type de produit | High Capacity Protein A Resin |
| Type de colonne | Agarose Resin, Affinity |
| Format | Flacon |
| Phase stationnaire | Protein A |
| Capacité de liaison | 60 mg d’hIgG/ml à 5 min de temps de séjour (80 mg/ml à 10 min de de temps de séjour) |
| Type de support | Agarose réticulée |
| Formule | Suspension à 50 % |
| Description | Résine de protéine A à haute capacité, stable en alcalis |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4° |
| Quantité | 25 mL |