Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Pre-packed Column
Code produit 30019462 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
200 μl
600 μl
Conditionnement:
200µL
600µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Conditionnement
30019462 200 μl 200µL
30019264 600 μl 600µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30019462 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5943662200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    546.00€ / 200µL
    Économisez 21.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ are small chromatography columns used for fully automated and parallel chromatographic separations on robotic liquid handling workstations.
MabCaptureC™ RoboColumn™ are small chromatography columns used for fully automated and parallel chromatographic separations on robotic liquid handling workstations.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
  • Emballées avec la matrice d’affinité MabCaptureC™, offrant une capacité de liaison dynamique et une haute résolution sur une large gamme de débits
  • Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
Les colonnes de 1 ml peuvent être utilisées pour des criblages rapides de la faisabilité de l’application et pour la purification à l’échelle de laboratoire sur une colonne préemballée pratique et facile à utiliser. La hauteur de lit de 10 cm des colonnes de 5 ml permet le développement initial de procédés à l’échelle du laboratoire.
La matrice d’affinité MabCaptureC™ préemballée contient la rprotéine A modifiée qui se lie à l’interface CH2-CH3 de la région Fc des IgG et démontre une liaison croisée au domaine VH3 des IgG.
Les caractéristiques de la matrice d’affinité MabCaptureC™ comprennent :
  • Capacité de liaison dynamique élevée pour mAb de > 50 g/l à un temps de résidence de 4,8 min
  • Purification de mAb et une sous-population de fragments scFv et Fab contenant des domaines de liaison VH3
  • Nettoyer et désinfecter avec des agents hydroxyde de sodium standards pour les produits de chromatographie
  • Excellente évolutivité
  • Aucun dérivé d’origine animale
Caractéristiques principales de la résine :
  • Matrice : à base d’agarose, activée par époxyde
  • Granulométrie moyenne : 75 ± 10 μm
  • Ligand : domaine C recombinant de la protéine A
  • Méthode de couplage de ligand : couplage époxyde
  • Capacité de liaison : > 55 g IgG/L de résine à 5 min de temps de résidence et 10 % de percée ; > 75 g IgG/L de résine à 10 min de temps de résidence et 10 % de percée
  • Conditions d’élution :0,1 M de glycine, pH 3,0, ou 20 à 100 mM de citrate ou d’acétate de sodium, pH 3,0
  • Conditions de nettoyage : 0,2 M d’hydroxyde de sodium tous les cycles pendant 15 minutes
  • Dimensions de la colonne : 0,8 x 2 cm (1 ml), 0,8 x 10 cm (5 ml)
  • Pression de fonctionnement : ≤ 3 bars.
  • Tampon de formulation : 20 % (v/v) d’éthanol
Spécification
Pression max. ≤3 bars
Porosité Not Applicable
Phase stationnaire Billes d’agarose
Longueur (métrique) 1 cm
Quantité 1 Strip, 8 Columns
Granulométrie 75 ± 10 μm
À utiliser avec (équipement) Robotic Fluid Handlers
Type Protein A Column
Diamètre (métrique) interne 0.5 cm
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C.
Capacité de liaison >55 à 75 g IgG/L de résine à 10 % de percée (en fonction du temps de résidence)
Gamme de produits MabCaptureC
Type de ligand Domaine C recombinant de la protéine A
Matrice À base d’agarose, activée par époxyde
Conditions d’expédition Wet Ice
Cible mAb IgG, et une sous-population de scFv et de Fab contenant le domaine VH3
Format de colonne Barrette de 8 puits
Volume du lit 200 μl