Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC MAbPac™ HIC-10
Code produit p-6183639 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
15360411 100 mm 4,6 mm 1 pièce
15380411 250 mm 4,6 mm 1 pièce
15300421 10 mm 4,6 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15360411 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 088480
Séparez les anticorps monoclonaux (mAb) et les produits biologiques associés avec une haute résolution, une excellente biocompatibilité et une sélectivité grâce à la chimie unique de cette colonne d’interaction hydrophobe.
Conçue pour la séparation des anticorps monoclonaux (mAb) et des produits biologiques associés par interaction hydrophobe, la colonne LC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 est une colonne de silice à haute résolution. La chimie unique de la colonne MAbPac HIC-10 fournit une haute résolution, une excellente biocompatibilité et une sélectivité différente des autres colonnes HIC du marché.
Chimie unique conçue pour une sélectivité optimale pour les mAb
La colonne MAbPac HIC-10 est basée sur des particules de silice sphériques de 5 μm, de haute pureté, à larges pores (1 000 Å), fonctionnalisées avec des groupes alkyles-amides exclusifs. Sa technologie avancée de greffage de surface fournit une excellente stabilité chimique, une haute efficacité et une sélectivité unique, optimisée pour les mAb et différente de celle des autres phases HIC.
  • Excellente biocompatibilité et transfert extrêmement faible
  • Haute résolution et haute efficacité
  • Compatible avec les solvants organiques et les phases mobiles aqueuses
  • Forte stabilité de la colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 6000 psi (415 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 1000 Å
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Interaction hydrophobe
Phase Interaction hydrophobe
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC, ACT Ecolabel (Gold)