Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Code produit 15354695
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
15354695 10 mm 4,6 mm 2 pièces
15344695 100 mm 4,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15354695 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 088559
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les anticorps monoclonaux (mAb) et les conjugués anticorps-médicament (ADC) avec une excellente biocompatibilité, un faible transfert et une haute résolution.
Utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl pour séparer les anticorps monoclonaux (mAb) et les conjugués anticorps-médicament (ADC). Cette colonne est basée sur des particules de polymères hydrophiles, non poreuses, de 5 μm, fonctionnalisées avec des groupes de butyle. La résine hydrophile de la colonne fournit une excellente biocompatibilité et permet un faible transfert, tandis que la densité optimale des groupes de butyle fournit une séparation à haute résolution.
Caractéristiques des colonnes MabPac HIC-Butyl
  • Sélectivité optimale pour les ADC
  • Haute résolution et haute efficacité
  • Stables sur une large gamme de pH (2 à 12)
  • Faible transfert
  • Remplissage fiable des colonnes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 4000 psi (275 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Polymère hydrophile
Type de colonne Interaction hydrophobe
Phase Interaction hydrophobe
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC