Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC MAbPac™ pour l’analyse et la purification des anticorps de la protéine A, 12 μm, 4 mm x 35 mm
Description
Effectuez une analyse par titration rapide et précise des anticorps monoclonaux (mAb) en cultures cellulaires de collecte grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ MAbPac™ Protéine A. Cette colonne fournit un rendement élevé et des analyses précises grâce à une combinaison de faibles pertes de charge et une grande efficacité. Son format unique permet l’automatisation du chargement, de la liaison, de l’élution et de la collecte grâce à l’utilisation simple et rapide de systèmes d’élution biocompatibles. Une résine polymérique non poreuse, avec un noyau en divinylbenzène hydrophobe et une surface hydrophile optimisée pour la séparation par affinité rendent cette colonne robuste et reproductible.
Analyse par titration rapide et précise des mAb
- Durée complète du cycle, équilibrage compris, de deux minutes
- Linéaire sur une large plage de concentrations (0,025 à 5 mg/ml) sans contamination
- Faible pression de la colonne, inférieure à 250 psi à 2 ml/min
- Excellente récupération des échantillons
Utilisez la colonne LC MAbPac Protéine A pour l’analyse par titration ou pour la concentration et la purification des matériaux d’IgG dans des expériences ultérieures ou pour une chromatographie bidimensionnelle (2D). Disponible dans un corps de colonne HPLC bio-inerte PEEK de 4 × 35 mm.
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
| Pression max. | 1000 psi (70 bars) |
| Forme des particules | Polymère sphérique |
| Granulométrie | 12 μm |
| pH | 2,5 à 7,5 |
| Porosité | Non poreuse |
| Quantité | Chaque |
| Température | 30°C |
| Show More |