Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC en phase inverse MAbPac™
Code produit. 15407162 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1,0 mm
1 mm
2,1 mm
3 mm
Phase stationnaire:
PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Phényle (Ph)
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15407162
Marque: Thermo Scientific™ 088644
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les nouvelles colonnes Thermo Scientific™ MAbPac™ RP pour la caractérisation haute performance HPLC et LC/MS en phase inversée (RP, reversed-phase) des anticorps monoclonaux (mAb), des fragments, des variantes, des conjugués anticorps-médicaments (ADC), des protéines pégylées et des protéines bispécifiques.
Utilisez les nouvelles colonnes en phase inverse Thermo Scientific™ MAbPac™ pour la caractérisation HPLC et LC / MS en phase inverse (RP) haute performance d’anticorps monoclonaux (mAb), de fragments, de variants, de conjugués anticorps-médicaments, de protéines pégylées et de protéines bispécifiques. Ces colonnes présentent une excellente résolution, une longue durée de vie et une faible contamination croisée. La chimie de surface, la taille des particules et la taille des pores ont été optimisées pour des séparations à haute résolution.
Compatibles avec le solvant organique utilisé dans la HPLC et la MS dans des conditions RP
  • La résine est basée sur des particules de polymère hydrophobes super macroporeuses de 4 µm
  • Stables aux pH extrêmes (0 à 14) et aux températures élevées (jusqu’à 110°C)
Efficaces avec un faible transfert
  • Résine polymérique à grande taille de pores de 1 500 Å
  • Séparation efficace des molécules de protéine avec un très faible transfert
Conçues pour les séparations LC et LC/MS de biomolécules en phase inverse
  • Puissance de résolution supérieure pour les anticorps monoclonaux et les substances apparentées
  • Grande efficacité avec un faible transfert
  • Excellente compatibilité MS
  • Large gamme de pH de fonctionnement : 0 à 14
  • Stabilité à haute température : jusqu’à 110°C
  • Haut débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 4000 psi (275 bars)
Granulométrie 4 μm
pH 0 à 14
Porosité 1500 Å
Quantité Chaque
Température <110°C
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Polymère DVB (Divinylbenzène)
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged