Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC en phase inverse MAbPac™
Code produit 16853740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
1,0 mm
2,1 mm
3 mm
Phase stationnaire:
PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Phényle (Ph)
Polystyrene-Divinylbenzene (PS-DVB)
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Phase stationnaire Conditionnement
16853740 50 mm 1 mm PSDVB (polystyrène divinylbenzène) 1 pièce
15407162 100 mm 3 mm Phényle (Ph) 1 pièce
15417162 50 mm 3 mm Phényle (Ph) 1 pièce
15427162 10 mm 3 mm Phényle (Ph) 2 pièces
15308539 100 mm 2,1 mm Phényle (Ph) 1 pièce
15437162 50 mm 2,1 mm Phényle (Ph) 1 pièce
15447162 10 mm 2,1 mm Phényle (Ph) 2 pièces
15776222 50 mm 1,0 mm Phényle (Ph) 1 pièce
16864106 100 mm 1 mm PSDVB (polystyrène divinylbenzène) 1 pièce
16874106 150 mm 1 mm PSDVB (polystyrène divinylbenzène) 1 pièce
16307045 150 mm 2,1 mm Polystyrene-Divinylbenzene (PS-DVB) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16853740 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 303182
Expédition estimée: 21-12-2026
Utilisez les nouvelles colonnes Thermo Scientific™ MAbPac™ RP pour la caractérisation haute performance HPLC et LC/MS en phase inversée (RP, reversed-phase) des anticorps monoclonaux (mAb), des fragments, des variantes, des conjugués anticorps-médicaments (ADC), des protéines pégylées et des protéines bispécifiques.
Utilisez les nouvelles colonnes en phase inverse Thermo Scientific™ MAbPac™ pour la caractérisation HPLC et LC / MS en phase inverse (RP) haute performance d’anticorps monoclonaux (mAb), de fragments, de variants, de conjugués anticorps-médicaments, de protéines pégylées et de protéines bispécifiques. Ces colonnes présentent une excellente résolution, une longue durée de vie et une faible contamination croisée. La chimie de surface, la taille des particules et la taille des pores ont été optimisées pour des séparations à haute résolution.
Compatibles avec le solvant organique utilisé dans la HPLC et la MS dans des conditions RP
  • La résine est basée sur des particules de polymère hydrophobes super macroporeuses de 4 µm
  • Stables aux pH extrêmes (0 à 14) et aux températures élevées (jusqu’à 110°C)
Efficaces avec un faible transfert
  • Résine polymérique à grande taille de pores de 1 500 Å
  • Séparation efficace des molécules de protéine avec un très faible transfert
Conçues pour les séparations LC et LC/MS de biomolécules en phase inverse
  • Puissance de résolution supérieure pour les anticorps monoclonaux et les substances apparentées
  • Grande efficacité avec un faible transfert
  • Excellente compatibilité MS
  • Large gamme de pH de fonctionnement : 0 à 14
  • Stabilité à haute température : jusqu’à 110°C
  • Haut débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 1 mm
Débit 75 à 150 µl/min
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 4000 psi (275 bars)
Granulométrie 4 μm
pH 1 à 7
Porosité 1500 Å
Quantité Chaque
Température 110°C
Phase stationnaire PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC