Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ SCX-10
BIOPHARMA
Product Code. 12683085
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
9 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Colonne analytique
Colonne préparative
Pré-colonne
Unit Size:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Format de colonne Unit Size
12683085 250 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11372063 250 mm 4 mm 10 μm Colonne analytique 1 pièce
11332083 150 mm 4 mm 10 μm Colonne analytique -
11342083 50 mm 4 mm 10 μm Colonne analytique -
11391993 250 mm 2 mm 10 μm Colonne analytique 1 pièce
15540244 250 mm 9 mm 10 μm Colonne préparative 1 pièce
15124725 150 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
15134725 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
15154725 150 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
15144725 250 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
12663085 50 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
12673085 50 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11382023 50 mm 2 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
11362063 50 mm 4 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12683085 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 078655
 Article restreint
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Utilisez ces colonnes à échange cationique fort pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées. L’unique résine pelliculaire non poreuse offre la puissance de résolution permettant de séparer les variantes des mAb qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une couche hydrophile entoure les microbilles polymériques et élimine les interactions hydrophobes avec la résine, ce qui se traduit par des pics très efficaces. La surface d’échange cationique greffée exclusive fournit un contrôle de sélectivité du pH permettant des séparations haute résolution.
Performances supérieures pour l’analyse des variantes des mAb
  • Haute résolution exceptionnelle pour les variantes des mAb
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des mAb
  • Bien adaptées aux études de stabilité, au développement de méthodes thérapeutiques mAb et au criblage à haut débit
  •  Reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
  • Répondent aux exigences réglementaires pour la caractérisation biopharmaceutique
Plusieurs tailles disponibles
  • Disponibles en granulométries de 3, 5 et 10 μm en formats standard et UHPLC
  • Colonnes à granulométrie plus petite fournissant la même résolution que les colonnes de 10 μm, mais avec un temps d’analyse nettement plus rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 0,5 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5000 psi (345 bar)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Solvants Acétonitrile à 50 %
Température Température ambiante jusqu’à 60°C
Phase stationnaire Sulfonate
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Matériau PEEK
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC
Type de produit Colonne analytique
Mostrar más Mostrar menos
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.