Learn More
Thermo Scientific™ Colonne d’analyse des anticorps monoclonaux MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm
Code produit 15270426
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15270426 50 mm 1 pièce
15542284 150 mm 1 pièce
15532284 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15270426 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 082675
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour une analyse à haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées, utilisez la colonne d’analyse des anticorps monoclonaux Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm.
Pour une analyse à haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées, utilisez les colonnes d’analyse des anticorps monoclonaux Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm. L’unique résine pelliculaire non poreuse offre la puissance de résolution permettant de séparer les variantes des mAb qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une couche hydrophile entoure les microbilles polymériques et élimine les interactions hydrophobes avec la résine, ce qui se traduit par des pics très efficaces. La surface d’échange cationique greffée exclusive fournit un contrôle de sélectivité du pH permettant des séparations haute résolution.
Performances supérieures pour l’analyse des variantes des mAb
  • Haute résolution exceptionnelle pour les variantes des mAb
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des mAb
  • Bien adaptées pour les études de stabilité, le développement de méthodes thérapeutiques mAb et le criblage à haut débit
  • La reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ / CQ
  • Répondent aux exigences réglementaires pour la caractérisation biopharmaceutique
  • Disponibles en taille des particules de 3, 5 et 10 μm en formats standard et UHPLC. Colonnes à taille des particules plus petite fournissant la même résolution que les colonnes de 10 μm, mais avec un temps d’analyse nettement plus rapide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,5 ml/min
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 7000 psi (480 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température Température ambiante jusqu’à 60°C
Phase stationnaire Sulfonate
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.