Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique MAbPac™ SEC-1
Description
Utilisez ces colonnes SEC pour l’analyse des anticorps monoclonaux (mAb), y compris la séparation à haute résolution des monomères, des agrégats et des fragments.
Utilisez les colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 pour une séparation haute résolution de l’analyse des anticorps monoclonaux (mAb), y compris des monomères, des agrégats et des fragments Fab et Fc résultant de la protéolyse. Ces colonnes de chromatographie d’exclusion stérique (SEC) offrent des performances remarquables, même dans des conditions non dénaturantes, dans des éluants volatils et des phases mobiles à forte et faible teneur en sel.
Colonnes SEC haute performance pour l’analyse des MAb
- La couche hydrophile greffée minimise les interactions indésirables entre les biomolécules et la phase stationnaire
- Le boîtier en PEEK biocompatible non métallique élimine la contamination par des métaux provenant du matériau de la colonne
- Le greffage de surface stable permet d’obtenir un bleeding faible et optimise la compatibilité avec la détection MS, ELSD et Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD
- Le remplissage robuste des colonnes offre fiabilité, reproductibilité et longue durée de vie de la colonne
- Colonnes disponibles en granulométrie de 5 μm, longueurs de 150 et 300 mm, avec un diamètre de pore moyen de 300 Å
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Diol exclusif |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Pression max. | 1000 psi (70 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2,5 à 7,5 |
| Porosité | 300 Å |
| Quantité | Chaque |
| Solvants | 100 % de solvants organiques |
| Afficher plus |