Learn More
Cytiva Résine de chromatographie MabSelect PrismA
Code produit 15873965 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
200 ml
Conditionnement:
200mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15873965 25 ml 25mL
15883965 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15873965 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17549801
 Article restreint
En stock
Résine de chromatographie pour protéine A
MabSelect PrismA a été amélioré grâce à une matrice de base d’agarose à haut débit optimisée et à un ligand dérivé de la protéine A génétiquement modifié, permettant de répondre aux demandes futures dans le traitement de mAb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matrice Agarose hautement réticulée, sphérique.
Contenu et stockage 2 à 8°C, 20 % d’éthanol
Pression de fonctionnement max. 300 cm/h
Granulométrie 60 μm
Quantité 25 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité des anticorps
Type Résine de chromatographie
Type de ligand Protéine A dérivée de (E. Coli) stabilisée alcaline.
Capacité de liaison Résine avec ∼ 80 mg d’IgG humaine par ml, et 6 min de temps de résidenceRésine avec ∼ 65 mg d’IgG humaine par ml, et 4 min de temps de résidence
compliance-icons
Product Identifier
  • MabSelect PrismA
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.