Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie MabSelect Sure™ LX
Code produit 11693074 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11693074 200 ml 200mL
11683074 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11693074 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17547402
 Article restreint
En stock
Milieu d’affinité à la protéine A avec une capacité de liaison dynamique élevée qui améliore les performances et réduit les coûts
La tolérance aux alcalis permet une stabilité, un nettoyage minutieux et une réduction de la contamination
  • Ligand dérivé de la protéine A (E. coli) stabilisé aux alcalins
  • Capacité de liaison dynamique élevée (DBC) pour les cultures à hauts titres
  • Réduit les risques de contamination et de transfert
  • Le ligand rProtéine A tolérant les alcalis résiste aux procédures rigoureuses de CIP et d'assainissement avec du NaOH 0,1 à 0,5 M
Purification d'anticorps monoclonaux pour les applications cliniques et l'échelle des procédés
Certifications
Certificat d’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie de protéine A
À utiliser avec (application) Pour la purification d’anticorps monoclonaux pour les applications cliniques
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Capacité de liaison 60 mg d'IgG humaine/mL de milieu μm
Type de produit Milieu MabSelect SuRe LX
Débit 500 cm/h μr
Granulométrie 85 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Comprend Certificat d’analyse
Pression max. < 2 bar
Matrice Agarose hautement réticulée
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli)