Learn More
Mabuterol, TRC
Code produit 30009724
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009724 100 mg 100mg
17932485 10 mg 10mg
17980995 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009724 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM104000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56341-08-3
Formule moléculaire C13 H18 Cl F3 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 310.74
Synonyme Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (±)-Mabuterol, Ambuterol, Mabuterol, PB 868Cl
Nom IUPAC 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(tert-butylamino)ethanol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Mabuterol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3
Poids de la formule 310.106
Pourcentage de pureté >95%