Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey (EP, USP, JP, BP)
Code produit 11974132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11974132 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11974132 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO1142A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Détectez, isolez et dénombrez les coliformes et les pathogènes intestinaux dans l’eau, les produits laitiers et les échantillons biologiques grâce à ce milieu prêt à l’emploi.
Détectez, isolez et dénombrez les coliformes et les pathogènes intestinaux dans l’eau, les produits laitiers et les échantillons biologiques grâce à la gélose MacConkey prête à l’emploi Thermo Scientific™ Oxoid™ (EP, USP, JP, BP). Ce milieu différentiel donne un certain nombre d’indications diagnostiques telles que la tolérance biliaire, la morphologie des colonies et la chromogénèse. La gélose MacConkey correspond au milieu recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé1 et le ministère de la Santé2 pour l’examen bactériologique de l’eau. Le milieu est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale3,4,5,6.
Utilisez la gélose MacConkey (EP, USP, JP, BP) pour la culture d’agents pathogènes pouvant être présents dans une variété d’échantillons.
  • Facile à lire : Escherichia coli (colonies rouges non mucoïdes) facile à différencier des espèces de Staphylococcus (colonies opaques rose pâle) et des colonies de Pseudomonas aeruginosa (brun vert).
  • Recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé1, le ministère de la Santé2
  • Conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale3,4,5,6
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
En raison de sa capacité à soutenir la croissance des cocci gram-positif pathogènes (par ex. les staphylocoques et les entérocoques) ainsi que des entérobactéries, la gélose MacConkey est particulièrement recommandée pour la culture d’agents pathogènes pouvant être présents dans une variété d’échantillons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Rouge foncé, transparent
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose MacConkey (EP, USP, JP, BP)
Format Plaque de 90mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte