Learn More
Macelignan, MedChemExpress
Code produit 16488848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488848 10 mg
16401298 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488848 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0064
MedChemExpress Macelignan ((+)-Anwulignan; Anwuligan) is an orally active lignan isolated from Myristica fragrans. Macelignan possesses many pharmacological activities, including anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetes, and neuroprotective activities.
Macelignan ((+)-Anwulignan
Spécification
Nom chimique ou matériau Macelignan
CAS 107534-93-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24O4
Quantité 10 mg
Synonyme (+)-Anwulignan Anwuligan
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 328.4
Poids de la formule 328.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration