Learn More
Hellma Macro Cuve, 100-OS
Code produit 10140251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
2 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique
10140251 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10140251 Fournisseur Hellma Code fournisseur 100220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.12€
    90.50€ / 1 pièces
    Économisez 13.62€
    13% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Cuve en verre optique spécial pour la mesure de l’absorption, plage visible, avec couvercle en verre.
  • Type de macro cellule
  • Fabrication en verre optique spécial
  • Mesure d’absorption de la plage visible
  • Couvercle en verre
Spécification
Capacité (métrique) 700 μl
Matériau Verre optique spécial
Matériau du bouchon Verre
Largeur (métrique) intérieure 9,5 mm
Épaisseur (métrique) Épaisseur de base : 1,5 mm
Comprend Couvercle en verre
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 2 mm
Wavelength Range 320 à 2 500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5 mm