Learn More
Hellma Macro Cuve, Quartz 100-QS
Code produit 15188454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
15188454 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15188454 Fournisseur Hellma Code fournisseur 100540
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cuve en verre de quartz Suprasil™ haute pureté avec couvercle en PTFE.
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Plage UV/VIS
  • Couvercles en PTFE inclus
Spécification
Capacité (métrique) 1750 μl
Matériau Quartz Suprasil
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9,5 mm
Épaisseur (métrique) Épaisseur de base : 1,5 mm
Comprend Couvercle en PTFE
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 5 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5 mm