Learn More
Hellma Cuvette macro, 110-QX
Code produit 10770723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 μl
1750 μl
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur du trajet optique unitSize
10770723 350 μl 1 mm 1 pièce
10721431 1750 μl 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10770723 Fournisseur Hellma Code fournisseur 110146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.06€
    231.00€ / 1 pièces
    Économisez 28.06€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cuvette en verre de quartz de haute pureté avec bouchon en PTFE.
  • Construction en quartz de haute pureté
  • Gamme UV/VIS/NIR
  • Bouchon en PTFE inclus
Spécification
Capacité (métrique) 350 μl
Matériau Verre de quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9.5 mm
Épaisseur (métrique) Épaisseur de base : 1,5 mm
Comprend Bouchon en PTFE
Quantité 1/Pk
Longueur du trajet optique 1 mm
Wavelength Range De 200 à 3500 nm
Hauteur (métrique) 52 mm
Largeur (métrique) 12.5 mm