Learn More
Hellma Macro cuve, 402-OG
Description
- En verre optique
- Plage VIS
- Couvercle en PTFE inclus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6000 μl |
| Matériau | Verre optique |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 18,5 mm |
| Épaisseur (métrique) | Épaisseur de base : 2,5 mm |
| Comprend | Couvercle en PTFE |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 360 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Afficher plus |