Learn More
Hellma Macro-cuves, Quartz 100-QS (paire)
Code produit 15808881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 μl
1750 μl
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur du trajet optique Conditionnement
15808881 350 μl 1 mm 2 pièces
15828881 1750 μl 5 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15808881 Fournisseur Hellma Code fournisseur 1001K40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    303.81€ / 2 pièces
    Économisez 162.19€
    34% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Cuves en verre de quartz Suprasil™ haute pureté avec couvercles.
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Plage UV/VIS
  • Couvercles en verre inclus
Spécification
Capacité (métrique) 350 μl
Matériau Suprasil Quartz, QS-100
Matériau du bouchon Verre
Largeur (métrique) intérieure 9.5 mm
Épaisseur (métrique) Épaisseur de base : 1,5 mm
Quantité 2/Pk
Longueur du trajet optique 1 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12.5 mm