Learn More
Cole-Parmer™ Chauffage par extraction Macro-Kjeldahl série EH-200
Code produit 11844381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 à 300 ml/puits
500 à 800 ml/puits
Nombre de puits:
2
6
Puissance:
600 W
1 100 W
1 800 W
3 300 W
Détails du bloc d’alimentation:
Prise EU
Prise britannique, câblage direct
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Nombre de puits Puissance Détails du bloc d’alimentation Conditionnement
11844381 500 à 800 ml/puits 6 3 300 W Prise britannique, câblage direct -
12389197 100 à 300 ml/puits 2 600 W Prise EU 1 pièce
12399197 500 à 800 ml/puits 2 1 100 W Prise EU 1 pièce
12309207 100 à 300 ml/puits 6 1 800 W Prise EU 1 pièce
12319207 500 à 800 ml/puits 6 3 300 W Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11844381 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0307522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5405.00€
    5022.40€ / 1 pièces
    Économisez 382.60€
    7% de réduction
Expédition estimée: 21-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'appareil de chauffage d'extraction Macro-Kjeldahl de la série EH-200 est conçu pour déterminer la teneur en protéines des aliments à l'échelle macro, de 100 à 800 mL.
  • Le régulateur de température indépendant vous permet de régler individuellement la plage de température de chaque manteau.
  • Sa construction en acier inoxydable est robuste et facile à nettoyer.
  • Exécutez plusieurs projets simultanément grâce à ces réchauffeurs d'extraction macro-Kjeldahl multipositions.
  • Les appareils de chauffage sont disponibles avec deux ou six manchons chauffants à commande individuelle pouvant accueillir des récipients de 100 à 300 mL ou de 500 à 800 mL.
  • Des supports montés à l'arrière permettent de fixer des tiges de support de flacon jusqu'à 12,7 mm de diamètre.
  • Chaque manchon est doté d'un élément chauffant indépendant avec molette de réglage, interrupteur marche/arrêt et voyant lumineux, et fonctionne jusqu'à une température maximale de 800 °C.
  • Un élément chauffant en quartz est logé dans une cartouche thermiquement isolée pour un remplacement facile, prolongeant ainsi la durée de vie du radiateur.
  • Les régulateurs de chaleur situés dans la partie inférieure de l'appareil sont séparés en toute sécurité des éléments chauffants supérieurs par un plateau en acier inoxydable et un espace d'air bien ventilé.
  • Parmi les dispositifs de sécurité supplémentaires, on trouve un écran de terre et des fusibles doubles sur la ligne d'alimentation.
Spécification
Capacité 500 à 800 mL (16,9 à 27,1 oz)/puits
Capacité (métrique) 500 à 800 ml/puits
Dimensions (L x l x H) 260 x 970 x 165mm
Hauteur (impériale) 6,5 in
Hauteur (métrique) 165 mm
Longueur (métrique) 260 mm
Tension 230 V
Matériau Acier inox
Matériau de revêtement Fibre céramique/laine minérale
Détails du bloc d’alimentation Prise britannique, câblage direct
Puissance 3 300 W
Poids (impériale) 12.8 lb.
Poids (métrique) 5,8kg
Nombre de puits 6
Largeur (impériale) 38,2 in
Largeur (métrique) 970 mm
Type de produit Chauffe-ballon/agitateur à extraction
max. (métrique) 800°C
Capacité (impériale) 16,9 à 27,1 oz.
Fréquence 50/60 Hz