Learn More
Berthold Technologies Objectif macro 50 mm F0.95 Version Ikon
Code produit 31777437 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique)
31777437 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777437 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 60223
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Utilisé pour l’imagerie rapprochée dans le système d’imagerie in vivo NightSHADE.
  • Indispensable lors de l’utilisation de la table de macros avec le système NightSHADE
  • Permet l’acquisition d’images à un grossissement plus élevé
Spécification
Type Objectif macro
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’imagerie
Largeur (métrique) 50 mm