Learn More
Karl Hecht™ Appareil de sédimentation sanguine en acier inoxydable MACRO
Code produit 10185321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Pipettes (10)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10185321 Pipettes (10) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10185321 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40367010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.06€
    168.59€ / 1 pièces
    Économisez 49.47€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Unité complète avec dispositif de basculement pour une sédimentation rapide.
  • Avec 10 pipettes graduées fusionnées
  • Comprend les pipettes de sédimentation sanguine n° 40380010
  • capuchons de protection pour pipettes
  • Tubes de mélange sanguin avec bouchons en caoutchouc n° 40379010
  • Bouchons en caoutchouc spéciaux n° 40377015
  • Mode d'emploi dans un emballage individuel
Spécification
Capacité Pipettes (10)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) sédimentation sanguine rapide
Quantité Pièce
Comprend Pipettes, capuchons de protection, tubes de mélange, bouchons en caoutchouc