Learn More
Berthold Technologies Table de macros avec contrôle de température
Code produit 31777402 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Imagerie des petits objets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application)
31777402 Imagerie des petits objets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777402 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 51578
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Fournit un grossissement supplémentaire pour les systèmes d’imagerie Berthold NightSHADE et NightOWL.
  • Réduire la distance entre l’appareil photo et l’échantillon augmente la collecte de photons grâce à l’angle solide de l’objectif
  • Adapté à l’imagerie de petits objets
  • La table macro permet un grossissement jusqu’à 5X
  • Le contrôle intégré de la température permet l’imagerie d’échantillons sensibles à la température, y compris des spécimens vivants
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Animale Souris
À utiliser avec (application) Imagerie des petits objets
Jetable Réutilisable
Dimensions Taille unique
Stérilité Non stérile
Tension 24 V