Learn More
Gilson™ Contrôleur pour pipette motorisé MACROMAN™
Code produit 15881827 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contrôleur pour pipette motorisé MACROMAN™ ; Volume : 0,1 à 100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15881827 Contrôleur pour pipette motorisé MACROMAN™ ; Volume : 0,1 à 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15881827 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F110120
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le MACROMAN™ est un contrôleur de pipettes précis pour pipettes en verre et en plastique. Il peut traiter une plage de volumes allant de 0,1 à 100 ml.
  • La vitesse d’aspiration et de distribution peut être configurée à l’aide des gâchettes sensibles à la pression ou à l’aide de la molette lors du pipetage.
  • La vitesse est réglable jusqu’à 25 ml en moins de trois secondes (< 3 s avec un filtre de 0,45 μm pour 25 ml, < 6 s avec un filtre de 0,45 μm pour 50 ml).
  • L’écran affiche en continu l’état de la batterie et le réglage de la vitesse d’aspiration/distribution.
  • Poignée ergonomique avec de larges gâchettespour un confort maximal et un pipetage sans contrainte.
  • La batterie au lithium-ion permet une utilisation plus longue et sans vibration avec un temps de charge réduit.
  • Augmentez la précision en choisissant votre mode de débit, des gouttes lentes à la distribution rapide.
  • Les portoirs sont inclus pour un stockage stable et facile du contrôleur de pipettes sur la paillasse.
  • Il dispose également d’un support latéral réglable intégré.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Vitesse de distribution <3 secondes à < 6 secondes
Volume (métrique) 0,1 à 100 ml
À utiliser avec (application) Aspiration, distribution
À utiliser avec (équipement) Pipettes en verre et en plastique
Quantité 1 Pk.
Température (métrique) en fonctionnement 10°C à 40°C
Poids (métrique) 205 g