Learn More
Gibco™ SFM de macrophage (1X)
Code produit 11500426 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500426 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500426 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12065074
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Macrophage-SFM (1X)
Le SFM de macrophage est un milieu sans sérum conçu pour la culture de monocytes et de macrophages sanguins périphériques humains (1).
Contient de la L-glutamine, mais pas d’antibiotiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Macrophages, monocytes
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Niveau d’endotoxines ≤ 1 EU / mL, ≤ 1 EU / mL
Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères