Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega
Code produit 17154731
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Comprend Couleur unitSize
17154731 3 kDa 100/boîte Gris 100 pièces
17174731 10 kDa 100/boîte Bleu 100 pièces
17124731 1 kDa 24/boîte Jaune 24 pièces
17184731 30 kDa 24/boîte Rouge 24 pièces
17104741 100 kDa 24/boîte Transparent 24 pièces
17134731 1 kDa 100/boîte Jaune 100 pièces
17164731 10 kDa 24/boîte Bleu 24 pièces
17114741 100 kDa 100/boîte Transparent 100 pièces
17194731 30 kDa 100/boîte Rouge 100 pièces
17144731 3 kDa 24/boîte Gris 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17154731 Fournisseur Cytiva Code fournisseur MAP003C38
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les dispositifs centrifuges Macrosep Advance avec membrane Omega permettent de concentrer rapidement jusqu’à 20 ml d’échantillons biologiques.
  • Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Description EFA :7,2 cm2
Matériau (membrane) PES
MWCO 3 kDa
Stérilité Non stérile
Comprend 100/boîte
Volume (métrique) 5 à 20 mL (échantillon)