Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Supor
Code produit 17124741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Comprend unitSize
17124741 0,2 μm 24/boîte 24 pièces
17154741 0,45 μm 100/boîte 100 pièces
17134741 0,2 μm 100/boîte 100 pièces
17144741 0,45 μm 24/boîte 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17124741 Fournisseur Cytiva Code fournisseur MAPM02C67
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Élimination des particules pour une durée de vie plus longue des colonnes HPLC et UHPLC.
  • Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
  • Pour des échantillons de 3 à 20 ml
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Turquoise
Description EFA :7,2 cm2
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Comprend 24/boîte
Volume (métrique) 5 à 20 mL (échantillon)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.