Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Supor
Description
- Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
- Pour des échantillons de 3 à 20 ml
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
Spécification
| Couleur | Wildberry |
| Description | EFA :7,2 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | 24/boîte |
| Volume (métrique) | 5 à 20 mL (échantillon) |