Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire pour femmes Madonna ML
Description
- Vêtement léger
- De couleur blanche
- Fermeture à boutons à clipser
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire polyvalente |
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Pour femme |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Blouse |
| Nbre de poches | 3 |
| Afficher plus |