Learn More
Mafosfamide Sel Sodium, TRC
Code produit 30012838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012838 1 mg 1mg
30007978 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012838 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1103001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84211-05-2
Formule moléculaire C9H18Cl2N2NaO5PS2
Poids moléculaire (g/mol) 423.24
Synonyme rel-2-[[(2R,4R)-2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-yl]thio]ethanesulfonic Acid Sodium, Mafosfamid Sodium, Z 7557, cis-Mafosfamide Sodium;
Nom IUPAC sodium 2-(((2R,4R)-2-(bis(2-chloroéthyl)amino)-2-oxydo-1,3,2-oxazaphosphinane-4-yl)thio)éthane-1-sulfonate
SMILES ClCCN(P1(N[C@@H](CCO1)SCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mafosfamide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers)
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H19Cl2N2O5PS2.Na/c10-2-4-13(5-3-11)19(14)12-9(1-6-18-19)20-7-8-21(15,16)17;/h9H,1-8H2,(H,12,14)(H,15,16,17);/q;+1/p-1/t9-,19-;/m1./s1
Poids de la formule 421.97