Learn More
MP BIOMEDICALS Perles magnétiques FastDNA Kit pour prélèvement sanguin prêt à l'emploi MPure-32 96 Préparations
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Perles magnétiques FastDNA™ Le kit pour le sang est basé sur une méthode de purification par particules magnétiques à haute affinité.
- L'échantillon est lysé et digéré.
- L'ADN est libéré dans le lysat.
- Après l'ajout de particules magnétiques et de solution de liaison, l'ADN sera adsorbé à la surface des particules magnétiques, et les impuretés telles que les protéines seront éliminées sans adsorption.
- Les particules adsorbées ont été lavées avec un tampon de lavage pour éliminer les protéines et les impuretés, lavées avec de l'éthanol pour éliminer les sels, et enfin l'ADN a été élué avec un tampon d'élution.
Spécification
Spécification
| Format | Kit d’outils |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Type d’échantillon | Blood |
| À utiliser avec (application) | Purification d’ADN |
| Nbre d’échantillons | 96 Preps |
| Type de produit | Kit d’ADN pour sang |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit for Blood
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K, Guanidine Hydrochloride, Guanidine Thiocyanate, Isopropanol