Description
- Isolement rapide et efficace de l’ADN génomique de haute qualité à partir de :
- Selles humaines et animales fraîches ou congelées, contenu intestinal
- < 60 min pour l’extraction
- Rendement et débit élevés
- Exempt d’inhibiteurs
- Selles humaines et animales fraîches ou congelées, contenu intestinal
- Échantillons placés dans des tubes de matrice E lysant et utilisés avec des instruments FastPrep™ pour lyser dans les 40 secondes :
- Cellules hôtes
- Bactéries
- Champignons
- Virus
- Protistes
- Autres cellules dans des échantillons fécaux
Kit :
- Compatible avec la plupart des instruments automatisés d’extraction d’acides nucléiques
- Peut être utilisé manuellement
- Pas de phénol/chloroforme ni d’autres produits chimiques toxiques
- Se compose de réactifs spécialement formulés pour éliminer :
- Acide humique
- Polysaccharides
- Composés phénoliques
- Inhibiteurs enzymatiques des selles
- Permet l’extraction d’ADN génomique hautement pur prêt pour :
- PCR
- Digestion par des enzymes de restriction
- Électrophorèse
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Extraction magnétique |
| Isolation Technology | Particules magnétiques |
| Type d’échantillon | Selles |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur tel que FastPrep™-24 5G pour les extractions automatisées |
| À utiliser avec (application) | Extraction de l’ADN |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Type de produit | Kit pour l’extraction de l’ADN |
| Cible | ADN |
| Heure du test | < 60 min |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MagBeads FastDNA Kit For Feces
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate, Acetic Acid, Lithium Chloride, SodiumDodecyl Sulphate