Learn More
MP Biomedicals™ Kit Magbeads FastDNA pour FFPE
Code produit 17772448 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
96 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17772448 96 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772448 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116576096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    472.50€ / 1 kits
    Économisez 23.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit MagBeads FastDNA pour FFPE est destiné à l’extraction rapide de l’ARN à partir d’échantillons FFPE. Ce kit utilise deux méthodes combinées. La liaison à forte teneur en sel est propice à l’élimination des pigments ou des polysaccharides des échantillons FFPE complexes, afin d’améliorer la pureté de l’acide nucléique et d’éviter le blocage de l’aligent 2100.
Le kit MagBeads FastDNA pour FFPE est basé sur la méthode de purification des particules magnétiques à liaison élevée :
  • L’échantillon est lysé et digéré
  • L’ADN est libéré dans le lysat
  • Après l’ajout de particules magnétiques et de la solution de liaison, l’ADN sera adsorbé à la surface des particules magnétiques, et les impuretés telles que les protéines seront éliminées sans adsorption
  • Les particules adsorbées ont été lavées à l’aide d’un tampon de lavage pour éliminer les protéines et les impuretés et lavées avec de l’éthanol pour éliminer les sels
  • Enfin, l’ADN a été élué avec le tampon d’élution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit d’outils
Isolation Technology Microbille magnétique
Balance Mini
Type d’échantillon FFIP
Sequencing Type Séquençage de l’ADN et de l’ARN
Nbre de réactions 96 préparations
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Magbeads FastDNA Kit for FFPE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K