Learn More
MP BIOMEDICALS Perles magnétiques FastDNA Kit prêt à l'emploi pour MPure-32 96 Préparations
Code produit 30067474 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’échantillons:
96 préparations
Conditionnement:
96 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’échantillons Conditionnement
30067474 96 préparations 96 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067474 Fournisseur MP BIOMEDICALS Code fournisseur 117033600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1483.65€ / 96 préparations
    Économisez 76.35€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Perles magnétiques FastDNA™ Ce kit est conçu pour l'extraction rapide d'ADN à partir de tissus, de cellules, de sang, de salive, d'écouvillons, de taches de sang, de sperme et d'autres échantillons cliniques. MPure-32™ Système aNAP.
Perles magnétiques FastDNA™ Ce kit est basé sur une méthode de purification de particules magnétiques à forte affinité.
  • L'échantillon est lysé et digéré.
  • L'ADN est libéré dans le lysat.
  • Après l'ajout de particules magnétiques et de solution de liaison, l'ADN sera adsorbé à la surface des particules magnétiques, et les impuretés telles que les protéines seront éliminées sans adsorption.
  • Les particules adsorbées ont été lavées avec un tampon de lavage pour éliminer les protéines et les impuretés, lavées avec de l'éthanol pour éliminer les sels, et enfin l'ADN a été élué avec un tampon d'élution.
Spécification
Format Kit d’outils
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Tissu, Cellules, Sang, Salive, Écouvillons, Sperme, Autres échantillons cliniques
À utiliser avec (application) Extraction de l’ADN
Nbre d’échantillons 96 préparations
Type de produit Kit pour l’analyse de l’ADN
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride