Learn More
MP Biomedicals™ Kit MagBeads FastDNA pour sol
Code produit 17712448 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17712448 50 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17712448 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116561050
Kit MagBeads FastDNA pour le sol - Isolement rapide de l’ADN génomique à partir du sol grâce à la technologie des microbilles magnétiques.
  • Le kit MagBeads FastDNA™ pour sol permet un isolement rapide et efficace de l’ADN génomique de haute qualité du sol en moins de 60 minutes
  • Échantillons placés dans des tubes de matrice de lyse E et utilisés avec des instruments FastPrep™ de MP Biomedicals pour lyser efficacement dans les 40 secondes :
    • Cellules hôtes
    • Bactéries
    • Champignons
    • Virus
    • Protistes
    • Autres cellules présentes dans les échantillons de sol
  • Le kit est également compatible avec la plupart des instruments automatisés d’extraction d’acides nucléiques sur le marché ou peut être utilisé manuellement. Il se compose de réactifs spécialement formulés pour éliminer :
    • Acide humique
    • Polysaccharides
    • Composés phénoliques
    • Inhibiteurs enzymatiques du sol
  • Il permet l’extraction d’ADN génomique hautement pur prêt pour :
    • PCR
    • Digestion par des enzymes de restriction
    • Électrophorèse
    • Autres applications souhaitées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit d’outils
Balance Mini
Type d’échantillon Sol (divers types)
Sequencing Type Séquençage de l’ADN et de l’ARN
Quantité 50 préparations
compliance-icons
Identifiant produit
  • MagBeads FastDNA Kit for Soil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Lithium Chloride, Disodium Dihydrogen Ethylenediaminetetraacetate, Aluminium