missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP BIOMEDICALS Kit MagBeads FastDNA/RNA pour 50 préparations de pathogènes
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Le kit MagBeads FastDNA/RNA pour agents pathogènes offre une solution avancée d'extraction rapide d'acides nucléiques basée sur une technologie de billes magnétiques à base de silicium de nouvelle génération.
- Permet une extraction d'ADN génomique/ARN de haute fidélité à partir d'échantillons tels que les fluides corporels pour répondre aux exigences de détection
- Elle comporte un protocole d'extraction simplifié ne nécessitant qu'une seule étape de transfert de liquide avant l'automatisation.
- Comprend un protocole de lyse optimisé garantissant une destruction complète et homogène des cellules bactériennes pour une détection fiable des acides nucléiques
- Prévient efficacement la contamination par des acides nucléiques exogènes et garantit une composition précise de l'échantillon.
- Fournit une représentation fidèle de la composition intrinsèque des espèces de l'échantillon.
- Produit des acides nucléiques de haute pureté adaptés à un large éventail d'applications moléculaires en aval.
- Adapté à la PCR
- Parfaitement adapté à la RT-PCR
- Parfaitement adapté à la construction de bibliothèques métagénomiques
Spécification
Spécification
| Format | Kit d’outils |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| À utiliser avec (application) | Purification d’ADN / ARN |
| Type de produit | Kit d’extraction d’acides nucléiques |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?