Learn More
MP Biomedicals™ Perles magnétiques FastRNA™ Kit pour virus, 50 préparations
Code produit 30067473 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30067473 50 préparations 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067473 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116578050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    355.95€ / 50 préparations
    Économisez 18.05€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les MagBeads FastRNA™ Le kit pour virus est conçu pour isoler rapidement et efficacement l'ARN viral total de haute qualité à partir de milieux de culture cellulaire, d'écouvillons et de fluides corporels tels que le sang, le plasma, le sérum, la salive, etc., en 60 minutes.
  • Extraction d'ARN viral de haute qualité à partir de divers échantillons
  • Compatible avec les milieux de culture cellulaire, les écouvillons et les fluides corporels.
  • Méthode à base de billes magnétiques conçue pour les flux de travail manuels et automatisés
  • Traitement flexible à débit moyen à élevé
  • Aucune extraction au phénol-chloroforme ni réactif toxique
  • Moins de 60 minutes pour traiter les échantillons
Spécification
Contenu et stockage Stocker l'ARN porteur et la protéinase K à une température de 2 à 8 °C. Conservez les autres composants du kit à température ambiante, dans un endroit sec.
Type d’échantillon Milieux de culture cellulaire, écouvillons et fluides corporels
Comprend 1,2 mL de billes magnétiques VRM, 32 mL de tampon de lyse VRM, 16,5 mL de tampon de lavage VRM 1, 6 mL de tampon de lavage VRM 2, 10 mL d'eau sans RNase, 1 flacon d'ARN porteur, 1 flacon de protéinase K, 1,5 mL de tampon pour protéinase K, 2 plaques à 96 puits profonds
Type de produit Kit d'extraction d'ARN
Quantité 50 préparations
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MagBeads FastRNA Kit for Virus
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Proteinase K
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.