Learn More
Bel Art™ Toucher magique 2™ bacs à glaçons
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
- Compatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide
- Capable de résister à une large plage de températures allant °de -196 °C (-320 °F) à 100 °C (212 °F).
- Les blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs
- Finition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant
- Disposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement
- La casserole de 1 L ne comprend ni bec verseur ni indicateur de niveau de remplissage.
Specifications
Specifications
| Hauteur (métrique) | 20 cm |
| Hauteur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 42 cm |
| Longueur (impériale) | 16,5 in |
| Largeur (métrique) | 30,3 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Capacité (impériale) | 2,04 gal. |
| Comprend | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base |
| Conception | Légèrement texturé, antidérapant |
| Matériau | Uréthane |
| Show More |