Learn More
Bel Art™ Toucher magique 2™ bacs à glaçons
Code produit 13492439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1 l
4 L
4L
4 L
9 L
Couleur:
Bleu foncé
Ebène noir
Rouge cerise
Vert émeraude
Comprend:
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage et base, sans couvercle
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle
Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base
Longueur (métrique):
18,3 cm
18,3cm
30,4 cm
30,4cm
30,4 cm
42 cm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Comprend Longueur (métrique) Conditionnement
13492439 4 L Ebène noir Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 30,4 cm 1 pièce
13422439 1 l Bleu foncé Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base 18,3cm 1 pièce
13412459 9 L Rouge cerise Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 42 cm 1 pièce
13442449 9 L Ebène noir Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage et base, sans couvercle 42 cm 1 pièce
13452449 9 L Rouge cerise Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle 42 cm 1 pièce
13482449 9 L Bleu foncé Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 42 cm -
13492449 9 L Ebène noir Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 42 cm 1 pièce
13422449 4L Vert émeraude Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 30,4cm 1 pièce
13432439 1 L Ebène noir Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 18,3 cm 1 pièce
13432449 9 L Bleu foncé Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle 42 cm 1 pièce
13422459 9 L Vert émeraude Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 42 cm 1 pièce
13462439 1 l Vert émeraude Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 18,3cm 1 pièce
13482439 4 L Bleu foncé Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 30,4 cm 1 pièce
13462449 9 L Vert émeraude Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle 42 cm 1 pièce
13402449 4 L Rouge cerise Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 30,4 cm -
30193490 4 L Rouge cerise Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 30,4 cm 1 pièce
13442439 1 L Rouge cerise Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base 18,3 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 13492439 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur M168074102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    132.80€ / 1 pièces
    Économisez 36.20€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
  • Compatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide
  • Capable de résister à une large plage de températures allant °de -196 °C (-320 °F) à 100 °C (212 °F).
  • Les blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs
  • Finition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant
  • Disposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement
  • La casserole de 1 L ne comprend ni bec verseur ni indicateur de niveau de remplissage.
Spécification
Hauteur (métrique) 20 cm
Hauteur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 30,4 cm
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Capacité (impériale) 0,9 gal.
Comprend Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Conception Légèrement texturé, antidérapant
Matériau Uréthane
Type de produit Bac à glace de laboratoire
Couleur Ebène noir
Capacité (métrique) 4 L
Capacité 24 microtubes
Autoclavable Non autoclavable
Régulation de la température Non
Gamme de températures -196 °C à +100 °C